Print…
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0826-25ML P0826-5ML
TCIAP0826-25MLEA 484 EUR
TCIAP0826-25ML TCIAP0826-5ML
Isopropyl propyl sulphide ≥95.0% (por GC)
Isopropyl propyl sulphide
Fórmula: C₆H₁₄S
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00027125
Número CAS: 5008-73-1
EINECS: 225-686-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %