Print…
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para preparação de oxima
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PFBHA.HCl
P0822-1G P0822-5G
TCIAP0822-1GEA 76 EUR
TCIAP0822-1G TCIAP0822-5G
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, azoto total) para preparação de oxima
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Fórmula: C₇H₄F₅NO
Ponto de Fusão: 215°C
Número MDL : MFCD00012953
Número CAS: 57981-02-9
EINECS: 261-057-7
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %