Print…
Propionaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,1-Diethoxypropane, Propionaldehyde Diethyl Acetal
P0781-25ML P0781-500ML
TCIAP0781-25MLEA 18 EUR
TCIAP0781-25ML TCIAP0781-500ML
Propionaldehyde diethyl acetal ≥98.0% (por GC)
Propionaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₇H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Inflamação: 19°C
Número MDL : MFCD00009245
Número CAS: 4744-08-5
EINECS: 225-257-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %