Print…
Lead(II) phthalocyanine ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phthalocyanine Lead(II)
P0766-1G P0766-25G
TCIAP0766-1GEA 32 EUR
TCIAP0766-1G TCIAP0766-25G
Lead(II) phthalocyanine ≥95.0% (por análise titulométrica)
Lead(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆N₈Pb
Peso Molecular: 719.74 g/mol
Número MDL : MFCD00053951
Número CAS: 15187-16-3
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9cdac882f376523b44a00981c77c0814036910f&vid=d9cdac882f376523b44a00981c77c0814036910f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %