Print…
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼45
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Polyoxyethylene stearate, Polyoxyl stearate
P0722-25G P0722-500G
TCIAP0722-25GEA 16 EUR
TCIAP0722-25G TCIAP0722-500G
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼45
Polyethylene glycol monostearate
Fórmula: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Número MDL : MFCD00148007
Número CAS: 9004-99-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
The average value of n 40 to 50