Print…
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼40
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Polyoxyethylene stearate, Polyoxyl stearate
P0721-25G P0721-500G
TCIAP0721-25GEA 16 EUR
TCIAP0721-25G TCIAP0721-500G
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼40
Polyethylene glycol monostearate
Fórmula: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Número MDL : MFCD00148007
Número CAS: 9004-99-3
Encomendar
Appearance White to Almost white wax
The average value of n 35.0 to 47.0