Print…
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼10
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Polyoxyethylene stearate, Polyoxyl stearate
P0719-25G P0719-500G
TCIAP0719-25GEA 16 EUR
TCIAP0719-25G TCIAP0719-500G
Polyethylene glycol monostearate (mistura de palmitato e estearato) n=∼10
Polyethylene glycol monostearate
Fórmula: HO(CH₂CH₂O)nOCC₁₇H₃₅
Número MDL : MFCD00148007
Número CAS: 9004-99-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
The average value of n 9.0 to 13.0
Acid Value max. 1.5