Print…
2-Phenylimidazoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Phenyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Phenyl-2-imidazoline
P0685-25G P0685-500G
TCIAP0685-25GEA 19 EUR
TCIAP0685-25G TCIAP0685-500G
2-Phenylimidazoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Phenylimidazoline
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 181°C
Número MDL : MFCD00005180
Número CAS: 936-49-2
EINECS: 213-313-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency