Print…
Vinyl pivalate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Vinyl Trimethylacetate, Trimethylacetic Acid Vinyl Ester, Pivalic Acid Vinyl Ester
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
P0668-25ML P0668-500ML
TCIAP0668-25MLEA 16 EUR
TCIAP0668-25ML TCIAP0668-500ML
Vinyl pivalate ≥99.0% (por GC) estabilizada
Vinyl pivalate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Inflamação: 15°C
Número MDL : MFCD00059211
Número CAS: 3377-92-2
EINECS: 222-175-4
UN: 3272
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %