Print…
9-Anthracenecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A89405-25G A89405-5G
SIALA89405-25GEA 489 EUR
SIALA89405-25G SIALA89405-5G
9-Anthracenecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
9-Anthracenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 411 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 214…217 °C
Densidade: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001257
Número CAS: 723-62-6
EINECS: 211-964-9