Print…
2-Phenoxypropionyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0638-25G P0638-500G
TCIAP0638-25GEA 48 EUR
TCIAP0638-25G TCIAP0638-500G
2-Phenoxypropionyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Phenoxypropionyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de ebulição: 106°C
Número MDL : MFCD00018810
Número CAS: 122-35-0
EINECS: 204-536-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %