Print…
N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-(2,6-Dioxotetrahydro-2H-pyran-3-yl)isoindoline-1,3-dione
P0620-1G P0620-5G
TCIAP0620-1GEA 34 EUR
TCIAP0620-1G TCIAP0620-5G
N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Phthaloyl-L-glutamic anhydride
Fórmula: C₁₃H₉NO₅
Número MDL : MFCD00067324
Número CAS: 25830-77-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -44.0 deg (C=3, Dioxane)