Print…

9-Anthrealdehyde, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde

278688-100G 278688-25G 278688-5G
SIAL278688-100GEA 253 EUR
SIAL278688-100G SIAL278688-25G SIAL278688-5G
9-Anthrealdehyde, Sigma-Aldrich®
9-Anthrealdehyde
Fórmula: C₁₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 369 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 101…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001254
Número CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR