Print…
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0531-1G P0531-5G
TCIAP0531-1GEA 130 EUR
TCIAP0531-1G TCIAP0531-5G
8-Hydroxy-7-propylquinoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Fórmula: C₁₂H₁₃NO
Ponto de ebulição: 149°C
Ponto de Fusão: 0°C
Número MDL : MFCD00059755
Número CAS: 58327-60-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %