Print…
Phenyl propionate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Propionic Acid Phenyl Ester
P0509-25G P0509-100G
TCIAP0509-25GEA 56 EUR
TCIAP0509-25G TCIAP0509-100G
Phenyl propionate ≥97.0% (por GC)
Phenyl propionate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 211°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00053765
Número CAS: 637-27-4
EINECS: 211-282-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&vid=d797b4208c744ee8943fc4e2f19786e414da3edb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %