Print…
Álcool polivinilico n=1750±50
Fornecedor: TCI
Sinônimos: PVOH, PVA, Mowiol®
P0469-25G P0469-500G
TCIAP0469-25GEA 18 EUR
TCIAP0469-25G TCIAP0469-500G
Álcool polivinilico n=1750±50
Álcool polivinilico
Fórmula: [-CH₂CH(OH)-]n
Número MDL : MFCD00081922
Número CAS: 9002-89-5
Merck Index: 14,07585
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 7.0 %
degree of saponification 97.0 to 100.0 mol%