Print…
Piperine ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
P0460-1G P0460-5G
TCIAP0460-1GEA 16 EUR
TCIAP0460-1G TCIAP0460-5G
Piperine ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Piperine
Fórmula: C₁₇H₁₉NO₃
Peso Molecular: 285.34 g/mol
Número MDL : MFCD00005839
Número CAS: 94-62-2
EINECS: 202-348-0
Merck Index: 14,07472
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C