Print…
Piperazine adipate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
P0448-25G P0448-500G
TCIAP0448-25GEA 16 EUR
TCIAP0448-25G TCIAP0448-500G
Piperazine adipate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Piperazine adipate
Fórmula: C₄H₁₀N₂
Peso Molecular: 232.28 g/mol
Número MDL : MFCD00050650
Número CAS: 142-88-1
EINECS: 205-569-0
Merck Index: 14,07465
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency