Print…
L-Phenylephrine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, (R)-(-)-3-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol, (R)-(-)-3-Hydroxy-alpha-(methylaminomethyl)benzyl Alcohol, (R)-(-)-Phenylephrine
P0395-25G P0395-5G
TCIAP0395-25GEA 189 EUR
TCIAP0395-25G TCIAP0395-5G
L-Phenylephrine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
L-Phenylephrine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00044749
Número CAS: 59-42-7
EINECS: 200-424-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -58.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)