Print…
Trioleyl phosphite (chamado assim) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
P0390-25ML P0390-500ML
TCIAP0390-25MLEA 16 EUR
TCIAP0390-25ML TCIAP0390-500ML
Trioleyl phosphite (chamado assim) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trioleyl phosphite
Fórmula: C₅₄H₁₀₅O₃P
Ponto de Inflamação: 225°C
Número MDL : MFCD00059452
Número CAS: 13023-13-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 % (as Trioleyl Phosphite)