Print…
Methyl trans-cinnamate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl (E)-cinnamate, trans-Cinnamic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W269808-10KG-K W269808-1KG-K W269808-25KG-K
SIALW269808-10KG-KEA 409 EUR
SIALW269808-10KG-K SIALW269808-1KG-K SIALW269808-25KG-K
Methyl trans-cinnamate, Sigma-Aldrich®
Methyl trans-cinnamate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260…262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 34 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008458
Número CAS: 1754-62-7
EINECS: 203-093-8