Print…
4-Pyridinepropanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0351-25G P0351-5G
TCIAP0351-25GEA 364 EUR
TCIAP0351-25G TCIAP0351-5G
4-Pyridinepropanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Pyridinepropanol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 289°C
Número MDL : MFCD00047457
Número CAS: 2629-72-3
EINECS: 220-107-8
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %