Print…
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
P0342-25G P0342-5G
TCIAP0342-25GEA 161 EUR
TCIAP0342-25G TCIAP0342-5G
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Proline methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₂·HCl
Peso Molecular: 165.6 g/mol
Ponto de ebulição: 55°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012708
Número CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 75.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)