Print…
Phthalyl-DL-glutamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P0338-25G P0338-5G
TCIAP0338-25GEA 218 EUR
TCIAP0338-25G TCIAP0338-5G
Phthalyl-DL-glutamic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Phthalyl-DL-glutamic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₆
Número MDL : MFCD00023059
Número CAS: 6349-98-0
EINECS: 228-754-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency