Print…
1-Phenyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0319-25G P0319-5G
TCIAP0319-25GEA 77 EUR
TCIAP0319-25G TCIAP0319-5G
1-Phenyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC)
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Número MDL : MFCD00003192
Número CAS: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a912fca9e3af43cbd72dd9da8ef457a628650a95&vid=a912fca9e3af43cbd72dd9da8ef457a628650a95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency