Print…
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros) ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Fosfato de tritolilo
P0273-25G P0273-500G
TCIAP0273-25GEA 18 EUR
TCIAP0273-25G TCIAP0273-500G
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros) ≥99.0% (por GC)
Fosfato de tricresilo (mistura de isômeros)
Fórmula: C₂₁H₂₁O₄P
Peso Molecular: 368.37 g/mol
Ponto de ebulição: 420
Ponto de Fusão: -40
Ponto de Inflamação: 234°C
Número MDL : MFCD02102116
Número CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,09763
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0% (total of isomer)