Print…
1-Naphthyl phosphate disodium salt substrato para fosfatase
Fornecedor: TCI
Atenção
P0263-1G P0263-5G
TCIAP0263-1GEA 65 EUR
TCIAP0263-1G TCIAP0263-5G
1-Naphthyl phosphate disodium salt substrato para fosfatase
1-Naphthyl phosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₇Na₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00041007
Número CAS: 2183-17-7
EINECS: 218-564-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 97.0 to 103.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test