Print…
6-Phenyl-2-thiouracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P0236-1G P0236-5G
TCIAP0236-1GEA 44 EUR
TCIAP0236-1G TCIAP0236-5G
6-Phenyl-2-thiouracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Phenyl-2-thiouracil
Fórmula: C₁₀H₈N₂OS
Número MDL : MFCD00059166
Número CAS: 36822-11-4
EINECS: 253-227-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency