Print…
Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0232-1G P0232-5G
TCIAP0232-1GEA 109 EUR
TCIAP0232-1G TCIAP0232-5G
Potassium Phenyl sulphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium Phenyl sulphate
Fórmula: C₆H₅KO₄S
Ponto de Fusão: 160°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 1733-88-6
EINECS: 217-071-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&vid=edc632843cc35d358d71290bea744e016f2452c2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %