Print…
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate ≥80.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0202-25G P0202-500G
TCIAP0202-25GEA 16 EUR
TCIAP0202-25G TCIAP0202-500G
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate ≥80.0% (por análise titulométrica)
2-Phenylphenol sodium salt tetrahydrate
Fórmula: C₁₂H₁₀O
Ponto de Fusão: 78°C
Número MDL : MFCD00002209
Número CAS: 6152-33-6
EINECS: 205-055-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07304
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 80.0 % (as Anhydride)
Water 25.0 to 30.0 %