Print…
Parabanic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0195-1G P0195-25G
TCIAP0195-1GEA 33 EUR
TCIAP0195-1G TCIAP0195-25G
Parabanic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Parabanic acid
Fórmula: C₃H₂N₂O₃
Número MDL : MFCD00014493
Número CAS: 120-89-8
EINECS: 204-434-3
Merck Index: 14,07022
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency