Print…
4-Phenylazobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Azobenzene-4-carbonyl Chloride, Azoyl Chloride
P0144-1G P0144-5G
TCIAP0144-1GEA 68 EUR
TCIAP0144-1G TCIAP0144-5G
4-Phenylazobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Phenylazobenzoyl chloride
Fórmula: C₁₃H₉ClN₂O
Número MDL : MFCD00041722
Número CAS: 104-24-5
EINECS: 203-188-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency