Print…
4-(Phenylazo)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Azobenzene-4-carboxylic Acid
P0143-5G P0143-1G
TCIAP0143-5GEA 107 EUR
TCIAP0143-5G TCIAP0143-1G
4-(Phenylazo)benzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(Phenylazo)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00020348
Número CAS: 1562-93-2
EINECS: 216-347-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef00ee1f696198e9419fc6cf4db3bbc3581a5d1b&vid=ef00ee1f696198e9419fc6cf4db3bbc3581a5d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency