Print…
DL-Pantolactone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, DL-Pantoyl Lactone, 3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, DL-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-gamma-butyrolactone
P0010-25G P0010-500G P0010-100G
TCIAP0010-25GEA 30 EUR
TCIAP0010-25G TCIAP0010-500G TCIAP0010-100G
DL-Pantolactone ≥95.0% (por GC)
DL-Pantolactone
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: 78°C
Número MDL : MFCD00064333
Número CAS: 79-50-5
EINECS: 201-210-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47e6adc9a268004a9724720aecfa39595e17fb00&vid=47e6adc9a268004a9724720aecfa39595e17fb00&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %