Print…
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0559-100ML O0559-25ML
TCIAO0559-100MLEA 93 EUR
TCIAO0559-100ML TCIAO0559-25ML
1-Octen-3-yl Acetate ≥98.0% (por GC)
1-Octen-3-yl Acetate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00036568
Número CAS: 2442-10-6
EINECS: 219-474-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %