Print…
5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone methacrylate, Methacrylic acid 5-Oxotetrahydrofuran-3-yl ester
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0538-5G O0538-25G
TCIAO0538-5GEA 51 EUR
TCIAO0538-5G TCIAO0538-25G
5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizada
5-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 130224-95-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %