Print…
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
O0535-5G O0535-25G
TCIAO0535-5GEA 99 EUR
TCIAO0535-5G TCIAO0535-25G
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Oxotetrahydrofuran-3-yl methacrylate
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Número MDL : MFCD19689400
Número CAS: 195000-66-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %