Print…
Ethyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W243000-10KG-K W243000-1KG-K W243000-25KG-K
SIALW243000-10KG-KEA 919 EUR
SIALW243000-10KG-K SIALW243000-1KG-K SIALW243000-25KG-K
Ethyl cinnamate, Sigma-Aldrich®
Ethyl cinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de ebulição: 271
Ponto de Fusão: 7
Densidade: 1.046 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009189
Número CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6