Print…
Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0492-1G O0492-5G
TCIAO0492-1GEA 57 EUR
TCIAO0492-1G TCIAO0492-5G
Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Sodium bis(nonafluorobutanesulphonyl)imide
Fórmula: C₈F₁₈NNaO₄S₂
Número CAS: 129135-86-0
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d2ce02cf376c176771243e5c141d69857b93f7&vid=e3d2ce02cf376c176771243e5c141d69857b93f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %