Print…
n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0484-1G O0484-5G
TCIAO0484-1GEA 28 EUR
TCIAO0484-1G TCIAO0484-5G
n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
n-Octylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₉N·HCl
Ponto de Fusão: 198°C
Número MDL : MFCD00042019
Número CAS: 142-95-0
EINECS: 205-574-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b499ff2e21ece7929781e0f6c22ed3a66d8f65&vid=c3b499ff2e21ece7929781e0f6c22ed3a66d8f65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %