Print…
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester, Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester, 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
O0481-5G O0481-25G
TCIAO0481-5GEA 27 EUR
TCIAO0481-5G TCIAO0481-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Fórmula: C₉H₈F₈O₂
Peso Molecular: 300.15 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00039278
Número CAS: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5e459e350a4636cc58ee87125b6afe52d00334&vid=dc5e459e350a4636cc58ee87125b6afe52d00334&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %