Print…
2-Oxo-2H-chromen-7-yltrifluormethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0472-1G O0472-5G
TCIAO0472-1GEA 145 EUR
TCIAO0472-1G TCIAO0472-5G
2-Oxo-2H-chromen-7-yltrifluormethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Oxo-2H-chromen-7-yltrifluormethanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₅F₃O₅S
Número MDL : MFCD18382236
Número CAS: 108530-10-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af289dac9a13e58356df20f2b8776fdd9d1d3efb&vid=af289dac9a13e58356df20f2b8776fdd9d1d3efb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C