4-Cyano-4-phenylcyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
O0470-5G
O0470-25G
TCIAO0470-5GEA
79
EUR
TCIAO0470-5G
TCIAO0470-25G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO Peso Molecular: 199.24 g/mol |
Número MDL :
MFCD00044816 Número CAS: 25115-74-6 EINECS: 246-631-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |