Print…
3-Oxetanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0467-1G O0467-5G
TCIAO0467-1GEA 48 EUR
TCIAO0467-1G TCIAO0467-5G
3-Oxetanone ≥97.0% (por GC)
3-Oxetanone
Fórmula: C₃H₄O₂
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09263255
Número CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5783328b68dc68bcdce9621005b0881b146ff184&vid=5783328b68dc68bcdce9621005b0881b146ff184&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %