Ethyl cinnamate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
A12906.0E
A12906.22
A12906.36
A12906.0EEA
457
EUR
A12906.0E
A12906.22
A12906.36
Ethyl cinnamate ≥98%
Ethyl cinnamate
Purity: 98+%
CAS No.: 103-36-6
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.049
Refractive Index: 1.5590
Appearance: Colourless
Melting Point: 7°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 1238804
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00009189
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₂ Peso Molecular: 176.21 g/mol Ponto de ebulição: 270…272 °C Ponto de Fusão: 7 Densidade: 1.049 Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009189 Número CAS: 103-36-6 EINECS: 203-104-6 Merck Index: 14,2299 |