Print…
1-Octylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0452-1G O0452-5G
TCIAO0452-1GEA 28 EUR
TCIAO0452-1G TCIAO0452-5G
1-Octylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Octylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₉BO₂
Ponto de Fusão: 81°C
Número MDL : MFCD01074560
Número CAS: 28741-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&vid=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %