Print…
Ethyl cinnamate 98% (isômeros trans)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 24.8 EUR
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
Ethyl cinnamate 98% (isômeros trans)
Ethyl cinnamate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 271 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,046 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009189
Número CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g