Print…
1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Oxo-2-(pyridin-2-yl)ethyl)pyridin-1-ium iodide
O0438-1G O0438-5G
TCIAO0438-1GEA 16 EUR
TCIAO0438-1G TCIAO0438-5G
1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-[2-Oxo-2-(2-pyridyl)ethyl]pyridinium iodide
Fórmula: C₁₂H₁₁IN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01690884
Número CAS: 26482-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6b40c7dbfbda21a624c6dfb7f7bd2607058dbbd&vid=d6b40c7dbfbda21a624c6dfb7f7bd2607058dbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %