Print…
Omeprazole sulphide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole
O0437-200MG O0437-1G
TCIAO0437-200MGEA 53 EUR
TCIAO0437-200MG TCIAO0437-1G
Omeprazole sulphide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Omeprazole sulphide
Fórmula: C₁₇H₁₉N₃O₂S
Peso Molecular: 329.42 g/mol
Número MDL : MFCD00869021
Número CAS: 73590-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40c0a1c7dd49ed6536070c6bd8890386804d02d&vid=d40c0a1c7dd49ed6536070c6bd8890386804d02d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C