Print…
9-Oxoacridine-10-acetic acid (CMA) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0432-1G O0432-5G
TCIAO0432-1GEA 26 EUR
TCIAO0432-1G TCIAO0432-5G
9-Oxoacridine-10-acetic acid (CMA) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9-Oxoacridine-10-acetic acid (CMA)
Fórmula: C₁₅H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD00157050
Número CAS: 38609-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6423779eb029b519c999c33f034baca01dd91f16&vid=6423779eb029b519c999c33f034baca01dd91f16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %